Documenti fondamentali
COM448668542
Combi-Blocks, Inc.
N-tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.72
Numero MDL:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-3-(chloromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-12(2,3)14-11(15)10-6-4-5-9(7-10)8-13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
HZLCZZPCGHYUOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4080
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4080
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)