COM448667684
Combi-Blocks, Inc.
O-Benzoyl-n-methylhydroxylamine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: QG-5225-1G
CHF 184.61
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QG-5225-1G
CHF 184.61
Iupac Name
{[(methylamino)oxy]carbonyl}benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-9-11-8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,9H,1H3;1H
InChI
FTCDQNQIGUCFSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)