Documenti fondamentali
COM448667672
Combi-Blocks, Inc.
6-Methyl-2h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Scegli un formato
1 G
CHF 173.53
5 G
CHF 468.43
10 G
CHF 785.48
SKU del venditore: QG-5087-1G
CHF 173.53
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 173.53
5 G
CHF 468.43
10 G
CHF 785.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
SKU del venditore: QG-5087-1G
CHF 173.53
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-3-2-4-8-10-9(12)5-6-11(7)8/h2-6H,1H3
InChI
XVVOALIRSDLWJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5087
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)