Documenti fondamentali
COM448665924
Combi-Blocks, Inc.
3-Ethoxycarbonyl-5,6-dihydro-2-methyl-4H-pyran
Scegli un formato
1 G
CHF 94.61
5 G
CHF 149.99
25 G
CHF 329.98
SKU del venditore: QE-3967-1G
CHF 94.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 94.61
5 G
CHF 149.99
25 G
CHF 329.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
SKU del venditore: QE-3967-1G
CHF 94.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-3-11-9(10)8-5-4-6-12-7(8)2/h3-6H2,1-2H3
InChI
BWVSWJMSYLYIJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-3967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)