Documenti fondamentali
COM448665047
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Bis(methylsulfanyl)pyrimidine-5-carboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.29
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-bis(methylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H8N2OS2/c1-11-6-5(4-10)3-8-7(9-6)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI
NXOAMBKQNWXFAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7802
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7802
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)