Documenti fondamentali
COM448664892
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride hydrate
Scegli un formato
5 G
CHF 73.85
25 G
CHF 87.69
100 G
CHF 130.61
500 G
CHF 407.51
SKU del venditore: QD-7213-5G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 73.85
25 G
CHF 87.69
100 G
CHF 130.61
500 G
CHF 407.51
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.51
Numero MDL:
SKU del venditore: QD-7213-5G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromophenyl)hydrazine hydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH.H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;;/h1-4,9H,8H2;1H;1H2
InChI
JCRKWXLANBZBLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-7213
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)