Documenti fondamentali
COM448663862
Combi-Blocks, Inc.
2,2'-Dithiodipropionic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
Iupac Name
2,2'-disulfanediyldipropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O4S2/c1-3(5(7)8)11-12-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI
UTDRPUGFHHVEDG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3089
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-3089
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)