Documenti fondamentali
COM448663825
Combi-Blocks, Inc.
4-Boc-1-[(4-bromobenzene)sulfonyl]homopiperazine
Scegli un formato
1 G
CHF 129.23
5 G
CHF 329.98
SKU del venditore: QD-2953-1G
CHF 129.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 129.23
5 G
CHF 329.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.34
Numero MDL:
SKU del venditore: QD-2953-1G
CHF 129.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H23BrN2O4S/c1-16(2,3)23-15(20)18-9-4-10-19(12-11-18)24(21,22)14-7-5-13(17)6-8-14/h5-8H,4,9-12H2,1-3H3
InChI
RWITZYGOTODACS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2953
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2953
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)