Documenti fondamentali
COM448662589
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dibromo-4-chloro-1,1,2-trifluorobutane
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 323.06
5 G
CHF 1’001.46
SKU del venditore: QC-9515-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 323.06
5 G
CHF 1’001.46
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.33
Numero MDL:
SKU del venditore: QC-9515-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2-dibromo-4-chloro-1,1,2-trifluorobutane
Inchi Code
1S/C4H4Br2ClF3/c5-3(8,1-2-7)4(6,9)10/h1-2H2
InChI
PSZKHWSIFOQADS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9515
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9515
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)