Documenti fondamentali
COM448658335
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Scegli un formato
1 G
CHF 191.53
5 G
CHF 447.66
SKU del venditore: QC-4949-1G
CHF 191.53
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 191.53
5 G
CHF 447.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.94
Numero MDL:
SKU del venditore: QC-4949-1G
CHF 191.53
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1Z)-1,2-dichloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3HCl2F3/c4-1-2(5)3(6,7)8/h1H/b2-1-
InChI
ZHJBJVPTRJNNIK-UPHRSURJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4949
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)