Documenti fondamentali
COM448657523
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Diaminobut-2-enedinitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2E)-2,3-diamino-2-butenedinitrile
Inchi Code
1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3+
InChI
DPZSNGJNFHWQDC-ONEGZZNKSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4088
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)