COM448654386
Combi-Blocks, Inc.
Sodium 1-undecanesulfonate
About This Item
Iupac Name
sodium 1-undecanesulfonate
Inchi Code
1S/C11H24O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14;/h2-11H2,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI
DBMQUCVJHLWQHT-UHFFFAOYSA-M
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0774
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)