Documenti fondamentali
COM448653123
Combi-Blocks, Inc.
3-Aminopropyl beta-d-galactopyranoside
Scegli un formato
100 MG
CHF 239.99
250 MG
CHF 419.97
1 G
CHF 959.93
5 G
CHF 2’759.78
SKU del venditore: QB-9441-100MG
CHF 239.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 239.99
250 MG
CHF 419.97
1 G
CHF 959.93
5 G
CHF 2’759.78
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Numero MDL:
SKU del venditore: QB-9441-100MG
CHF 239.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(3-aminopropoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C9H19NO6/c10-2-1-3-15-9-8(14)7(13)6(12)5(4-11)16-9/h5-9,11-14H,1-4,10H2/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1
InChI
ATNZYMLQVJTLPA-QMGXLNLGSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-9441
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)