Documenti fondamentali
COM448652512
Combi-Blocks, Inc.
4'-Formylphenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.32
Numero MDL:
Iupac Name
4-formylphenyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Inchi Code
1S/C15H19NO7/c1-8(19)16-12-14(21)13(20)11(7-18)23-15(12)22-10-4-2-9(6-17)3-5-10/h2-6,11-15,18,20-21H,7H2,1H3,(H,16,19)/t11-,12-,13-,14-,15-/m1/s1
InChI
MWTICEOAAHFYLT-KJWHEZOQSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8779
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-8779
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)