Documenti fondamentali
COM448651783
Combi-Blocks, Inc.
Chromium hydroxide
Scegli un formato
1 G
CHF 73.85
5 G
CHF 80.77
25 G
CHF 108.46
100 G
CHF 191.53
500 G
CHF 586.11
SKU del venditore: QB-7991-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 73.85
5 G
CHF 80.77
25 G
CHF 108.46
100 G
CHF 191.53
500 G
CHF 586.11
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.02
Numero MDL:
SKU del venditore: QB-7991-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
trihydroxychromium
Inchi Code
1S/Cr.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI
VQWFNAGFNGABOH-UHFFFAOYSA-K
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-7991
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)