Documenti fondamentali
COM448650629
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-7-methoxy-2-tetralone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero MDL:
Iupac Name
1-ethyl-7-methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-3-11-12-8-10(15-2)6-4-9(12)5-7-13(11)14/h4,6,8,11H,3,5,7H2,1-2H3
InChI
IJYWCVPWBNPSIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-6767
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-6767
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)