Documenti fondamentali
COM448645429
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl beta-l-arabinopyranoside
Scegli un formato
250 MG
CHF 129.23
1 G
CHF 177.68
5 G
CHF 475.35
10 G
CHF 752.25
25 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: QB-1175-250MG
CHF 129.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 129.23
1 G
CHF 177.68
5 G
CHF 475.35
10 G
CHF 752.25
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Numero MDL:
SKU del venditore: QB-1175-250MG
CHF 129.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl beta-L-arabinopyranoside
Inchi Code
1S/C12H16O5/c13-9-7-17-12(11(15)10(9)14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-15H,6-7H2/t9-,10-,11+,12-/m0/s1
InChI
XUGMDBJXWCFLRQ-YFKTTZPYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1175
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)