COM448643749
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: QA-9309-1G
CHF 170.76
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QA-9309-1G
CHF 170.76
Iupac Name
2-amino-4-cyclopropyl-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2S/c9-3-6-7(5-1-2-5)4-11-8(6)10/h4-5H,1-2,10H2
InChI
GCJLGWPBKQCVNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9309
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)