Documenti fondamentali
COM448642854
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2S)-2-aminobutanoate
Scegli un formato
1 G
CHF 198.45
5 G
CHF 385.36
25 G
CHF 1’416.81
SKU del venditore: QA-8223-1G
CHF 198.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 198.45
5 G
CHF 385.36
25 G
CHF 1’416.81
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero MDL:
SKU del venditore: QA-8223-1G
CHF 198.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2S)-2-aminobutanoate
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI
ZZWPOYPWQTUZDY-BYPYZUCNSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)