Documenti fondamentali
COM448640859
Combi-Blocks, Inc.
(5-tert-Butyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 724.56
250 MG
CHF 1’389.12
SKU del venditore: QA-5791-100MG
CHF 724.56
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 724.56
250 MG
CHF 1’389.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Numero MDL:
SKU del venditore: QA-5791-100MG
CHF 724.56
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-13(2,3)10-5-6-11(16-4)9(7-10)8-12(14)15/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI
DFEVDBGKOHNKHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5791
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5791
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)