Documenti fondamentali
COM448639801
Combi-Blocks, Inc.
Diethyl ethyl(1-methylbutyl)malonate
Scegli un formato
250 MG
CHF 115.38
1 G
CHF 191.53
5 G
CHF 468.43
10 G
CHF 738.41
25 G
CHF 1’416.81
SKU del venditore: QA-4508-250MG
CHF 115.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 115.38
1 G
CHF 191.53
5 G
CHF 468.43
10 G
CHF 738.41
25 G
CHF 1’416.81
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.36
Numero MDL:
SKU del venditore: QA-4508-250MG
CHF 115.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2-ethyl-2-(1-methylbutyl)malonate
Inchi Code
1S/C14H26O4/c1-6-10-11(5)14(7-2,12(15)17-8-3)13(16)18-9-4/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI
ZQGOJSLHZOKIBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4508
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)