Documenti fondamentali
COM448638533
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyclohexylpiperidine oxalate
Scegli un formato
100 MG
CHF 198.45
250 MG
CHF 336.90
1 G
CHF 683.03
SKU del venditore: QA-2885-100MG
CHF 198.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 198.45
250 MG
CHF 336.90
1 G
CHF 683.03
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.33
Numero MDL:
SKU del venditore: QA-2885-100MG
CHF 198.45
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclohexylpiperidine oxalate
Inchi Code
1S/C11H21N.C2H2O4/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;3-1(4)2(5)6/h10-12H,1-9H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
NYNKIQIVKJEQOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2885
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)