COM448638422
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-7-nitroquinoline
About This Item
Iupac Name
4-bromo-7-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-8-3-4-11-9-5-6(12(13)14)1-2-7(8)9/h1-5H
InChI
YYOHOYWWIXLLDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-2749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)