COM448636920
Combi-Blocks, Inc.
5-Ethyl-2-(2-piperidinylmethyl)pyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: QA-0890-100MG
CHF 198.45
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QA-0890-100MG
CHF 198.45
Iupac Name
5-ethyl-2-(2-piperidinylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-2-11-6-7-13(15-10-11)9-12-5-3-4-8-14-12/h6-7,10,12,14H,2-5,8-9H2,1H3
InChI
DRRSLOPRTNQECX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)