Documenti fondamentali
COM448636849
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethoxyphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.66
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-ethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.ClH/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
InChI
MOMLIESUALCWTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0809
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0809
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)