Documenti fondamentali
COM448636815
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Phenoxyphenyl)piperidine oxalate (2:1)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
596.72
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-phenoxyphenyl)piperidine ethanedioate (2:1)
Inchi Code
1S/2C17H19NO.C2H2O4/c2*1-2-8-14(9-3-1)19-17-12-5-4-10-15(17)16-11-6-7-13-18-16;3-1(4)2(5)6/h2*1-5,8-10,12,16,18H,6-7,11,13H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
WIILPIXMLKVIKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0768
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-0768
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)