Documenti fondamentali
COM448636155
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxypicolinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-methoxy-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-11-5-2-3-6(7(8)10)9-4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI
QKEBKDXTQLXCKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-8048
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-8048
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)