Documenti fondamentali
COM448635226
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 724.56
SKU del venditore: PY-1403-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 724.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.63
Numero MDL:
SKU del venditore: PY-1403-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-3-ethoxy-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-3-12-7-4-6(9)5-10-8(7)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
BLNYKLDTGCZLRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1403
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)