Documenti fondamentali
COM448635030
Combi-Blocks, Inc.
6-Acetamido-3-chloropicolinic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 724.56
SKU del venditore: PY-1145-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 724.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.61
Numero MDL:
SKU del venditore: PY-1145-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(acetylamino)-3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-4(12)10-6-3-2-5(9)7(11-6)8(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
InChI
KSBJMIADAUOHHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1145
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1145
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)