Documenti fondamentali
COM448633917
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propanoate
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
SKU del venditore: PN-4478-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.17
Numero MDL:
SKU del venditore: PN-4478-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)11-10-14(18)19-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
InChI
PIVUWPMJVNUMBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4478
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4478
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)