Documenti fondamentali
COM448633874
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-2-(N-cyclopropylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.63
Numero MDL:
Iupac Name
N-[2-chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C16H23BClNO2/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)13-6-5-7-14(18)12(13)10-19-11-8-9-11/h5-7,11,19H,8-10H2,1-4H3
InChI
XWHDJXWDRBDIMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4247
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4247
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)