Documenti fondamentali
COM448633864
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-(N,N-dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Scegli un formato
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’056.84
SKU del venditore: PN-4235-1G
CHF 281.52
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 281.52
5 G
CHF 724.56
10 G
CHF 1’056.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.62
Numero MDL:
SKU del venditore: PN-4235-1G
CHF 281.52
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C15H23BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-8-7-12(17)9-11(13)10-18(5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
InChI
YQQGIMWHFDQUNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4235
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4235
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)