COM448631875
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: OT-2944-1G
CHF 170.76
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OT-2944-1G
CHF 170.76
Iupac Name
3-acetyl-7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
InChI
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)