Documenti fondamentali
COM448631814
Combi-Blocks, Inc.
2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.3
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-[4-(benzyloxy)phenoxy]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C15H16N2O3/c16-17-15(18)11-20-14-8-6-13(7-9-14)19-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11,16H2,(H,17,18)
InChI
POMVMGQSRFORFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2858
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2858
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)