Documenti fondamentali
COM448631783
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Scegli un formato
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’056.84
SKU del venditore: OT-2821-1G
CHF 336.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’056.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.13
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-2821-1G
CHF 336.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-14-11(13)8(2)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI
BUNIVTOYIVFKSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2821
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)