COM448631634
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Amino-2-phenylbenzoyl)methionine methyl ester
About This Item
Iupac Name
(S)-methyl 2-(5-aminobiphenyl-2-ylcarboxamido)-4-(methylthio)butanoate
Inchi Code
1S/C19H22N2O3S/c1-24-19(23)17(10-11-25-2)21-18(22)15-9-8-14(20)12-16(15)13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12,17H,10-11,20H2,1-2H3,(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI
MCSVVHVRYQWPDV-KRWDZBQOSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2577
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)