Documenti fondamentali
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
Scegli un formato
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 447.66
10 G
CHF 634.57
SKU del venditore: OT-2249-1G
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 447.66
10 G
CHF 634.57
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.23
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-2249-1G
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
InChI
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)