Documenti fondamentali
COM448631164
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl (4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(11)6-9(7)12/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI
NAIAJPLUTCZXKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1836
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1836
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)