Documenti fondamentali
COM448630845
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.44
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O4S/c1-5-21-14(19)12-10-23-13(17-12)11-6-8-18(9-7-11)15(20)22-16(2,3)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
InChI
LBRUPXMVELEXIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1371
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1371
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)