Documenti fondamentali
COM448630098
Combi-Blocks, Inc.
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
SKU del venditore: OT-0096-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.59
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-0096-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-N-(2-chloroethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO2S/c9-7-1-3-8(4-2-7)14(12,13)11-6-5-10/h1-4,11H,5-6H2
InChI
IQQUVNLTSMUXLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)