COM448623194
Combi-Blocks, Inc.
Lithium triisopropyl 2-(6-chloropyridyl)borate
Scegli un formato
SKU del venditore: LT-8885-1G
CHF 336.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: LT-8885-1G
CHF 336.90
Iupac Name
lithium (6-chloropyridin-2-yl)triisopropoxyborate
Inchi Code
1S/C14H24BClNO3.Li/c1-10(2)18-15(19-11(3)4,20-12(5)6)13-8-7-9-14(16)17-13;/h7-12H,1-6H3;/q-1;+1
InChI
NCCGRSWODPTLLF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)