Documenti fondamentali
COM448622945
Combi-Blocks, Inc.
N-Butyl 1-BOC-piperidine-4-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.4
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(butylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O3/c1-5-6-9-16-13(18)12-7-10-17(11-8-12)14(19)20-15(2,3)4/h12H,5-11H2,1-4H3,(H,16,18)
InChI
KARIMRXLLJFIST-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0880
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0880
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)