Documenti fondamentali
COM448622789
Combi-Blocks, Inc.
3-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-5-fluorobenzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: LD-0586-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.25
Numero MDL:
SKU del venditore: LD-0586-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4'-(carboxymethyl)-5-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-7-11(6-12(8-13)15(19)20)10-3-1-9(2-4-10)5-14(17)18/h1-4,6-8H,5H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI
VNTTWTGOAWBVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0586
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)