Documenti fondamentali
COM448622693
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Methoxyphenyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.25
Numero MDL:
Iupac Name
3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-7-3-6-13(9-14)12-5-2-4-11(8-12)10-15/h2-9H,1H3
InChI
GQVFIMUYNIHKKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0466
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0466
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)