Documenti fondamentali
COM448622491
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)benzonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
SKU del venditore: LD-0131-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.24
Numero MDL:
SKU del venditore: LD-0131-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FN/c1-10-5-6-13(8-14(10)15)12-4-2-3-11(7-12)9-16/h2-8H,1H3
InChI
AGTSDCJWBCGXRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0131
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0131
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)