Documenti fondamentali
COM448622459
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)benzonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
SKU del venditore: LD-0092-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.24
Numero MDL:
SKU del venditore: LD-0092-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FN/c1-10-2-5-13(8-14(10)15)12-6-3-11(9-16)4-7-12/h2-8H,1H3
InChI
YAECPXFOMDFTCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0092
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0092
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)