COM448622349
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromogramine
Scegli un formato
SKU del venditore: IN-0484-1G
CHF 170.76
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: IN-0484-1G
CHF 170.76
Iupac Name
(7-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H13BrN2/c1-14(2)7-8-6-13-11-9(8)4-3-5-10(11)12/h3-6,13H,7H2,1-2H3
InChI
OPJHXIKHFCNNRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0484
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)