Documenti fondamentali
COM448622296
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-6-fluoro-2-methyl-1-propylbenzodiazole
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
100 G
CHF 1’832.16
SKU del venditore: IN-0416-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
100 G
CHF 1’832.16
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.13
Numero MDL:
SKU del venditore: IN-0416-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-2-methyl-1-propyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C11H12BrFN2/c1-3-4-15-7(2)14-10-5-8(12)9(13)6-11(10)15/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI
HWRMBDGZJMYFKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0416
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)