Documenti fondamentali
COM448622239
Combi-Blocks, Inc.
1-t-Butyl-benzoimidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)14-7-13-9-6-8(11(15)16)4-5-10(9)14/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
InChI
FSOOAHYUSUSXLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0344
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0344
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)