Documenti fondamentali
COM448622213
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,2,3-benzotriazole
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 724.56
SKU del venditore: IN-0310-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
25 G
CHF 724.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.18
Numero MDL:
SKU del venditore: IN-0310-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C9H8FN3/c10-6-1-4-8-9(5-6)13(12-11-8)7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2
InChI
APVNCXZNFSZHQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0310
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0310
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)